Fortfahren mit
360147
[1,2-Bis-(diphenylphosphino)-ethan]-dichlorocobalt(II)
Synonym(e):
Dichloro[ethylenebis[diphenylphosphine]]cobalt
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
[(C6H5)2PCH2CH2P(C6H5)2]CoCl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
528.26
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352300
MDL number:
reaction suitability
core: cobalt, reagent type: catalyst
mp
260 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Cl[Co]Cl.C(CP(c1ccccc1)c2ccccc2)P(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C26H24P2.2ClH.Co/c1-5-13-23(14-6-1)27(24-15-7-2-8-16-24)21-22-28(25-17-9-3-10-18-25)26-19-11-4-12-20-26;;;/h1-20H,21-22H2;2*1H;/q;;;+2/p-2
InChI key
SYTWXWRJCLAZFP-UHFFFAOYSA-L
Application
Catalyst for:
  • Regio- and stereoselective intermolecular enyne coupling
  • Cross-coupling reactions of alkyl halides with aryl Grignard reagents
  • Hydrovinylation of styrene
  • Tandem radical cyclization and cross-coupling
  • Dimethylation and hydrodechlorination
  • Addition reactions
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)