359068
(−)-2,3-O-Isopropyliden-L-weinsäure-dimethylester
97%
Synonym(e):
(4R,5R)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4,5-dicarbonsäure-dimethylester
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
liquid
Optische Aktivität
[α]20/D −54°, neat
Brechungsindex
n20/D 1.439 (lit.)
bp
150 °C/19 mmHg (lit.)
Dichte
1.190 g/mL at 20 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
ether
ketal
SMILES String
COC(=O)[C@@H]1OC(C)(C)O[C@H]1C(=O)OC
InChI
1S/C9H14O6/c1-9(2)14-5(7(10)12-3)6(15-9)8(11)13-4/h5-6H,1-4H3/t5-,6-/m1/s1
InChIKey
ROZOUYVVWUTPNG-PHDIDXHHSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?