Merck
358932
Supelco
3,3′-Dimethyl-naphthidin
99%
Synonym(e):
4,4′-Diamino-3,3′-dimethyl-1,1′-binaphthyl
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C22H20N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
312.41
Beilstein:
2152306
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161500
PubChem Substanz-ID:
Assay
99%
Methode(n)
titration: suitable
SMILES String
Cc1cc(-c2cc(C)c(N)c3ccccc23)c4ccccc4c1N
InChI
1S/C22H20N2/c1-13-11-19(15-7-3-5-9-17(15)21(13)23)20-12-14(2)22(24)18-10-6-4-8-16(18)20/h3-12H,23-24H2,1-2H3
InChIKey
FTEGMIZQLGXBNA-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)