Wichtige Dokumente
357677
2-(2,5-Dimethoxyphenyl)-ethylamin
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
liquid
Arzneimittelkontrolle
USDEA Schedule I; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Brechungsindex
n20/D 1.5424 (lit.)
bp
160 °C/10 mmHg (lit.)
Dichte
1.089 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
COc1ccc(OC)c(CCN)c1
InChI
1S/C10H15NO2/c1-12-9-3-4-10(13-2)8(7-9)5-6-11/h3-4,7H,5-6,11H2,1-2H3
InChIKey
WNCUVUUEJZEATP-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
rat ... Htr2a(29595) , Htr2c(25187)
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?