349364
Platin
foil, thickness 0.025 mm, 99.99% trace metals basis
Synonym(e):
Platinum black, Platinum element
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99.99% trace metals basis
Form
foil
Widerstandsfähigkeit
10.6 μΩ-cm, 20°C
Dicke
0.025 mm
bp
3827 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1772 °C (lit.)
Dichte
21.45 g/cm3 (lit.)
SMILES String
[Pt]
InChI
1S/Pt
InChIKey
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Menge
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Combinatorial Materials Science identifies breakthrough materials through systematic exploration, aiding material discovery.