Merck
348279
Sigma-Aldrich
Diallyldimethylammoniumchlorid -Lösung
65 wt. % in H2O
Synonym(e):
Dimethyldiallylammoniumchlorid
Größe auswählen
1 L
€ 146,00
3 L
€ 321,00
€ 146,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 L
€ 146,00
3 L
€ 321,00
About This Item
Lineare Formel:
[(CH3)2N+(CH2CH=CH2)2]Cl-
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
161.67
Beilstein:
5830817
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
€ 146,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
liquid
Qualitätsniveau
Konzentration
65 wt. % in H2O
SMILES String
[Cl-].C[N+](C)(CC=C)CC=C
InChI
1S/C8H16N.ClH/c1-5-7-9(3,4)8-6-2;/h5-6H,1-2,7-8H2,3-4H3;1H/q+1;/p-1
InChIKey
GQOKIYDTHHZSCJ-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Diallyldimethylammoniumchloridlösung (DADMAC) ist eine hydrophile quaternäre Ammoniumverbindung, die in wässriger Lösung als positiv geladenes Kolloid gelöst werden kann. [1][2]
Anwendung
DADMAC wird als kationische Monomerlösung zur Herstellung von ionenselektiven, polyelektrolytischen eloxierten Aluminiumoxidmembranen, die für die Entwicklung von Stromerzeugungssystemen eingesetzt werden können, verwendet.[3] Sie kann zur Verwendung als Adsorptionsmittel für kationische Farbstoffe an Carboxymethylcellulose (CMC) transplantiert werden.[4]
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Andre Jung et al.
Soft matter, 14(40), 8105-8111 (2018-08-02)
Highly alkaline hydrogels that allow the restoration of alkaline buffer in cementitious materials can be obtained from diallyldimethylammonium hydroxide. The latter must be prepared in dilute solutions and polymerised at ambient temperatures in order to avoid decomposition. Using methacrylamide as
Densely charged polyelectrolyte-stuffed nanochannel arrays for power generation from salinity gradient.
Kwak H, et al.
Scientific Reports, 6(1), 26416-26416 (2016)
Multiwall carbon nanotubes-poly (diallyldimethylammonium chloride)-graphene hybrid composite film for simultaneous determination of catechol and hydroquinone.
Song D, et al.
Sensors and Actuators B, Chemical, 206(1), 111-118 (2015)
The mining chemical Polydadmac is cytotoxic but does not interfere with Cu-induced toxicity in Atlantic salmon hepatocytes.
Olsvik P, et al.
Toxicology in vitro, 30(1), 492-505 (2015)
Adsorption properties of crosslinking carboxymethyl cellulose grafting dimethyldiallylammonium chloride for cationic and anionic dyes.
Lin Q, et al.
Carbohydrate Polymers, 151(1), 283-294 (2016)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf