Fortfahren mit
347779
Isoamyltriphenylphosphoniumbromid
98%
Synonym(e):
(3-Methylbutyl)triphenylphosphonium bromide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 69,80
€ 52,35
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)2CHCH2CH2P(C6H5)3Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
413.33
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352002
EC Number:
248-966-4
MDL number:
Assay:
98%
Form:
solid
€ 52,35
Listenpreis€ 69,80Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
98%
form
solid
reaction suitability
core: phosphonium, reaction type: C-C Bond Formation, reaction type: phase-transfer
mp
157-159 °C (lit.)
functional group
phosphine
SMILES string
[Br-].CC(C)CC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C23H26P.BrH/c1-20(2)18-19-24(21-12-6-3-7-13-21,22-14-8-4-9-15-22)23-16-10-5-11-17-23;/h3-17,20H,18-19H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
GZLGTVRDLCJQTO-UHFFFAOYSA-M
Application
Reactant for:
  • Preparation of 9,11-secosterol analogs as antitumor agents
  • Synthesis of antiepileptic, ceramide I, and its triacetyl derivatives via olefin cross metathesis
  • Preparation of meso-epoxides via substitution of alkyl bromides with triphenylphosphine followed by Wittig olefination and epoxidation
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
349720130079157945
description
98%
description
98%
description
98%
description
98%
assay
98%
assay
98%
assay
98%
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
reaction suitability
core: phosphonium, reaction type: C-C Bond Formation
reaction suitability
reaction type: C-C Bond Formation, core: phosphonium
reaction suitability
core: phosphonium, reaction type: C-C Bond Formation
reaction suitability
reaction type: C-C Bond Formation, core: phosphonium
form
solid
form
powder
form
powder
form
powder
mp
157-159 °C (lit.)
mp
244-247 °C (lit.)
mp
230-234 °C (lit.)
mp
204-207 °C (lit.)
functional group
phosphine
functional group
carboxylic acid, phosphine
functional group
phosphine
functional group
carboxylic acid, phosphine
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)