Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H9NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
163.17
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
EC Number:
410-860-2
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
99%
form
powder
optical activity
[α]20/D −114°, c = 1 in 1 M HCl
mp
177 °C (dec.) (lit.)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)[C@@H]1Cc2ccccc2N1
InChI
1S/C9H9NO2/c11-9(12)8-5-6-3-1-2-4-7(6)10-8/h1-4,8,10H,5H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1
InChI key
QNRXNRGSOJZINA-QMMMGPOBSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 99% | description 99% | description 99% | description 99% |
| assay 99% | assay 99% | assay 99% | assay 99% |
| form powder | form solid | form - | form liquid |
| functional group carboxylic acid | functional group - | functional group ether | functional group - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| optical activity [α]20/D −114°, c = 1 in 1 M HCl | optical activity [α]20/D −18°, c = 6 in ethanol | optical activity - | optical activity [α]23/D −5.8°, neat |
| mp 177 °C (dec.) (lit.) | mp 70-73 °C (lit.) | mp - | mp - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?