Wichtige Dokumente
346217
(R)-(+)-1-(2-Naphthyl)-ethanol
98%
Synonym(e):
(R)-(+)-α-Methyl-2-naphthalinmethanol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Optische Aktivität
[α]20/D +38°, c = 5 in ethanol
mp (Schmelzpunkt)
68-70 °C (lit.)
SMILES String
C[C@@H](O)c1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C12H12O/c1-9(13)11-7-6-10-4-2-3-5-12(10)8-11/h2-9,13H,1H3/t9-/m1/s1
InChIKey
AXRKCRWZRKETCK-SECBINFHSA-N
Angaben zum Gen
human ... UGT2B17(7367) , UGT2B7(7364)
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?