Über diesen Artikel
Lineare Formel:
H(OCH2CH2CH2CH2)nOH
CAS-Nummer:
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
MDL number:
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 25 °C), <1 mmHg ( 20 °C)
form
viscous liquid
mol wt
average Mn ~250
feature
hydrophobic
refractive index
n20/D 1.46
mp
−14 °C
density
1 g/mL at 25 °C
SMILES string
OCCCCO
InChI
1S/C8H18O2/c1-3-5-6-10-8(4-2)7-9/h8-9H,3-7H2,1-2H3/t8-/m0/s1
InChI key
BJZYYSAMLOBSDY-QMMMGPOBSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly(tetrahydrofuran)
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
392.0 °F - Cleveland open cup
Flammpunkt (°C)
200 °C - Cleveland open cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?