Fortfahren mit
344699
Kupfer(II)-pyrophosphat Hydrat
Synonym(e):
Cupric pyrophosphate hydrate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 82,50
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
Cu2P2O7 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
301.04 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
239-250-2
MDL number:
Form:
powder and chunks
Solubility:
H2O: insoluble(lit.)
€ 82,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
powder and chunks
Quality Segment
composition
Degree of hydration, ~3
reaction suitability
core: copper
concentration
33-35% Cu (EDTA titration)
solubility
H2O: insoluble(lit.)
SMILES string
O.[Cu++].[Cu++].[O-]P([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Cu.H4O7P2.H2O/c;;1-8(2,3)7-9(4,5)6;/h;;(H2,1,2,3)(H2,4,5,6);1H2/q2*+2;;/p-4
InChI key
PXZSJEBZWADSIY-UHFFFAOYSA-J
Application
Copper(II) pyrophosphate hydrate was one of the constituents in the preparation of an electrolyte which was used to study the application of nickel-tin (Ni-Sn) nanowires as electrodes for Li-ion batteries.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
344966CDS001577252980
description
-
description
98%
description
AldrichCPR
description
β-form, Dye content 90 %
form
powder and chunks
form
solid
form
solid
form
-
solubility
H2O: insoluble(lit.)
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
concentration
33-35% Cu (EDTA titration)
concentration
-
concentration
-
concentration
-
composition
Degree of hydration, ~3
composition
-
composition
-
composition
Dye content, 90%
reaction suitability
core: copper
reaction suitability
core: tin
reaction suitability
-
reaction suitability
-
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)