Merck
342246
Sigma-Aldrich
Kaliumhexafluoroarsenat(V)
98%
Synonym(e):
Hexaflurate, Nopalmate
About This Item
Lineare Formel:
KAsF6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
228.01
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: arsenic
mp (Schmelzpunkt)
400 °C (lit.)
Anwendung(en)
agriculture
environmental
SMILES String
[K+].F[As-](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/AsF6.K/c2-1(3,4,5,6)7;/q-1;+1
InChIKey
DITNVAZRXJOPSJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbonesEnvironment
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)