Merck
341983
Sigma-Aldrich
3-(1,1,2,2-Tetrafluorethoxy)-anilin
97%
About This Item
Lineare Formel:
F2CHCF2OC6H4NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
209.14
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.464 (lit.)
bp
100 °C/7 mmHg (lit.)
Dichte
1.358 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Nc1cccc(OC(F)(F)C(F)F)c1
InChI
1S/C8H7F4NO/c9-7(10)8(11,12)14-6-3-1-2-5(13)4-6/h1-4,7H,13H2
InChIKey
MWDPEBMCVXNSPL-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
3-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)aniline is an organic fluorinated building block.
Anwendung
3-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)aniline may be used in chemical synthesis.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)