Merck
341886
Sigma-Aldrich
4-Brom-2,3,5,6-tetrafluorbenzoesäure
98%
About This Item
Lineare Formel:
BrC6F4CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
272.98
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
142-145 °C (lit.)
SMILES String
OC(=O)c1c(F)c(F)c(Br)c(F)c1F
InChI
1S/C7HBrF4O2/c8-2-5(11)3(9)1(7(13)14)4(10)6(2)12/h(H,13,14)
InChIKey
MTZLICDXLGQWJV-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzoic acid may be used in chemical synthesis.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)