Merck
341509
Sigma-Aldrich
Benzoesäure-(2-bromethylester)
98%
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CO2CH2CH2Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
229.07
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.548 (lit.)
bp
157-159 °C/20 mmHg (lit.)
Dichte
1.445 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
BrCCOC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H9BrO2/c10-6-7-12-9(11)8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2
InChIKey
KNBBDZULQFKSIE-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
2-Bromoethyl benzoate is an ester.
Anwendung
2-Bromoethyl benzoate may be used in chemical synthesis.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)