Merck
340758
Sigma-Aldrich
Magnesiumphosphat Trihydrat
99%
Synonym(e):
sec.-Magnesiumphosphat
About This Item
Lineare Formel:
MgHPO4 · 3H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
174.33
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
Assay
99%
Dichte
2.123 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Mg++].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/Mg.H3O4P.3H2O/c;1-5(2,3)4;;;/h;(H3,1,2,3,4);3*1H2/q+2;;;;/p-2
InChIKey
OKIWLDVQGKRUNR-UHFFFAOYSA-L
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable