Merck
340669
8-Fluor-1-benzosuberon
96%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C11H11FO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
178.20
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
96%
Form:
liquid
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
InChI
1S/C11H11FO/c12-9-6-5-8-3-1-2-4-11(13)10(8)7-9/h5-7H,1-4H2
SMILES string
Fc1ccc2CCCCC(=O)c2c1
InChI key
INDIENDTRXERIX-UHFFFAOYSA-N
assay
96%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.541 (lit.)
bp
84-86 °C/0.001 mmHg (lit.)
density
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
Application
8-Fluoro-1-benzosuberone was employed in the synthesis of 9-bromo, 2-fluoro substituted, and Z-ring locked (by a trimethylene bridge at C-8 and C-11) crystalline fluorine-substituted derivative of cinnamaldehyde.[1] It was also used in the synthesis of 9-bromo, 2-fluoro substituted, and Z-ring locked (by a trimethylene bridge at C8 and C11) crystalline fluorine substituted bicyclic ring-fused polyene bearing a δ-bromo-α,β,γ,δ-unsaturated ester unit.[2]
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Synthesis and Structure of 9-Bromo-2-fluoro-8-[ethyl,(E)-2-propenoate-3-yl]-6, 7-dihydro-5H-benzocycloheptene.
Silveira MH, et al.
Journal of Chemical Crystallography, 41(4), 458-463 (2011)
Synthesis of 9-Bromo-2-fluoro-6, 7-dihydro-5H-benzocycloheptene-8-carboxaldehyde.
Silveira MH, et al.
Synthetic Communications, 39(8), 1367-1377 (2009)