Merck
340340
Sigma-Aldrich
Mangan(II)-1,1,1,5,5,5-hexafluoracetylacetonat Trihydrat
About This Item
Lineare Formel:
Mn(C5HF6O2)2 · 3H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
523.09
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
Eignung der Reaktion
core: manganese
mp (Schmelzpunkt)
173 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
O.O.O.FC(F)(F)C(=O)\C=C(/O[Mn]O\C(=C/C(=O)C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/2C5H2F6O2.Mn.3H2O/c2*6-4(7,8)2(12)1-3(13)5(9,10)11;;;;/h2*1,12H;;3*1H2/q;;+2;;;/p-2/b2*2-1-;;;;
InChIKey
HCBXOKXXLBXGQE-KZXGFQSYSA-L
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)