Wichtige Dokumente
340308
(R)-(−)-2-Hexanol
99%
About This Item
Assay
99%
Optische Aktivität
[α]24/D −11°, neat
Brechungsindex
n20/D 1.414 (lit.)
bp
137-138 °C (lit.)
Dichte
0.814 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
CCCC[C@@H](C)O
InChI
1S/C6H14O/c1-3-4-5-6(2)7/h6-7H,3-5H2,1-2H3/t6-/m1/s1
InChIKey
QNVRIHYSUZMSGM-ZCFIWIBFSA-N
Anwendung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)