Wichtige Dokumente
340286
Methylmalonsäure-dimethylester
99%
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
0.2 mmHg ( 20 °C)
Assay
99%
Brechungsindex
n20/D 1.414 (lit.)
bp
176-177 °C (lit.)
Dichte
1.098 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
COC(=O)C(C)C(=O)OC
InChI
1S/C6H10O4/c1-4(5(7)9-2)6(8)10-3/h4H,1-3H3
InChIKey
LRBPFPZTIZSOGG-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dimethyl methylmalonate is an ester. Microwave-enhanced Pd(0)/acetic acid catalyzed allylation of C, N and O-nucleophiles with dimethyl methylmalonate has been reported.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
168.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
76 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Microwave-enhanced Pd (0)/acetic acid catalyzed allylation reactions of C, N, and O -pronucleophiles with alkynes.
Tetrahedron Letters, 45(46), 8497-8499 (2004)