Merck
340235
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-4-Methyl-4-(trichlormethyl)-2-oxetanon
98%
Synonym(e):
(R)-(+)-3-Hydroxy-3-methyl-4,4,4-trichlor-buttersäure-β-lacton
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H5Cl3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
203.45
Beilstein:
5730854
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
Optische Aktivität
[α]26/D +6.0°, c = 2 in ethanol
bp
120 °C/0.1 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
43-44 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
ester
SMILES String
C[C@@]1(CC(=O)O1)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C5H5Cl3O2/c1-4(5(6,7)8)2-3(9)10-4/h2H2,1H3/t4-/m1/s1
InChIKey
MIYJBPXTAZJPGX-SCSAIBSYSA-N
Anwendung
(R)-(+)-4-Methyl-4-(trichloromethyl)-2-oxetanone may be used in the preparation of (S)-citramalic acid.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
A highly efficient synthesis of (R)-and (S)-citramalic acid.
Staring EGJ, et al.
Rec. Trav. Chim., 105(10), 374-375 (1986)