Fortfahren mit
339644
Triethoxymethylsilan
technical grade, 90%
Synonym(e):
Methyltriethoxysilan
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 62,10
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3Si(OC2H5)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
178.30
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
217-983-9
Beilstein/REAXYS Number:
1742453
MDL number:
€ 62,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
technical grade
Quality Segment
vapor density
>1 (vs air)
vapor pressure
11 mmHg ( 20 °C)
assay
90%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.383 (lit.)
bp
141-143 °C (lit.)
density
0.895 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
silyl
SMILES string
CCO[Si](C)(OCC)OCC
InChI
1S/C7H18O3Si/c1-5-8-11(4,9-6-2)10-7-3/h5-7H2,1-4H3
InChI key
CPUDPFPXCZDNGI-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
175579
description
technical grade, 90%
description
99%
assay
90%
assay
99%
Quality Level
100
Quality Level
200
density
0.895 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.895 g/mL at 25 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.383 (lit.)
refractive index
n20/D 1.383 (lit.)
bp
141-143 °C (lit.)
bp
141-143 °C (lit.)
vapor density
>1 (vs air)
vapor density
>1 (vs air)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Triethoxymethylsilan
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
93.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
34 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)