Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(C10H8)Cr(CO)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
264.20
UNSPSC Code:
12352300
PubChem Substance ID:
MDL number:
assay
98%
bp
70 °C/0.001 mmHg (lit.)
mp
138 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[O]#C[Cr]12345(C#[O])(C#[O])C6=C1[C]27=[C]3(C=CC=C7)C4=C56
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Sol. 1
Lagerklasse
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?