Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 269,00 € 201,75 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
IC6H3(CH3)OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
234.03
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
€ 201,75
Listenpreis€ 269,00Sparen Sie 25%Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
97%
bp
105-110 °C/2 mmHg (lit.)
mp
67-68 °C (lit.)
functional group
iodo
SMILES string
Cc1cc(I)ccc1O
InChI
1S/C7H7IO/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)9/h2-4,9H,1H3
InChI key
WSBDSSKIWDFOBQ-UHFFFAOYSA-N
General description
4-Iodo-2-methylphenol was prepared by direct iodination of 2-methylphenol in aqueous alcohol solvents by the action of a reagent prepared in situ from sodium hypochlorite and sodium iodide.
Application
4-Iodo-2-methylphenol was used as starting reagent in the synthesis of an agonist for the peroxisome proliferator-activated receptor δ (PPARδ) GW501516, a potential antiobesity drug.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 97% | description 99% | description ≥98.0% (HPLC) |
| assay 97% | assay 97% | assay 99% | assay ≥98.0% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| mp 67-68 °C (lit.) | mp 72-76 °C (lit.) | mp 128-130 °C (lit.) | mp 63-65 °C (lit.) |
| bp 105-110 °C/2 mmHg (lit.) | bp - | bp - | bp 235 °C (lit.) |
| functional group iodo | functional group chloro | functional group - | functional group - |
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?