Fortfahren mit
336904
Ethyldiphenylphosphin
98%, liquid
Synonym(e):
Diphenylethylphosphin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
2 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 54,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(C6H5)2PCH2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
214.24
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352002
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
744253
€ 54,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Ethyldiphenylphosphin, 98%
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
reaction suitability
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reagent type: ligand
refractive index
n20/D 1.614 (lit.)
bp
293 °C (lit.)
density
1.048 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
phosphine
SMILES string
CCP(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H15P/c1-2-15(13-9-5-3-6-10-13)14-11-7-4-8-12-14/h3-12H,2H2,1H3
InChI key
WUOIAOOSKMHJOV-UHFFFAOYSA-N
Application
Catalyst for:
  • Three component coupling reactions of arylaldehydes with Me vinyl ketone and phthalimide
  • Regio- and stereoselective hydroalkynylation of methylenecyclopropanes
  • Synthesis of oxazolidines, thiazolidines, pyrrolidines, and indoles
  • Dimer to monomer conversion
  • Tandem Morita-Baylis-Hillman/Michael addition reactions
  • Platinum-catalyzed cyclization
  • Regioselective and stereoselective [3+2] cycloaddition
  • Platinum-catalyzed intermolecular hydroamination
  • Hydroformylation reactions
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
90094288754EHU078491
description
98%
description
≥95%
description
≥97%
description
targeting human ALS2CR11
assay
98%
assay
≥95%
assay
≥97%
assay
-
reaction suitability
reaction type: Heck Reaction, reagent type: ligand, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Stille Coupling
reaction suitability
reaction type: Cross Couplings, reagent type: catalyst, core: nickel
reaction suitability
-
reaction suitability
-
functional group
phosphine
functional group
-
functional group
phosphine
functional group
-
form
liquid
form
powder or solid
form
powder
form
lyophilized powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
bp
293 °C (lit.)
bp
-
bp
-
bp
-
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)