Merck
336327
Sigma-Aldrich
Vanadium(IV)-Carbid
powder, 1.5-2 μm
Synonym(e):
Vanadium monocarbide
About This Item
Lineare Formel:
VC
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
62.95
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
Form
powder
Partikelgröße
1.5-2 μm
mp (Schmelzpunkt)
2810 °C (lit.)
Dichte
5.77 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[C-]#[V+]
InChI
1S/C.V/q-1;+1
InChIKey
ZLANVVMKMCTKMT-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)