Merck
336130
Sigma-Aldrich
Rubidiumacetat
98%
Synonym(e):
Essigsäure Rubidiumsalz
About This Item
Lineare Formel:
CH3CO2Rb
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
146.53
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
SMILES String
[Rb+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Rb/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
InChIKey
FOGKDYADEBOSPL-UHFFFAOYSA-M
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)