Merck
333727
Sigma-Aldrich
N-Cyclohexyl-N-isopropylmagnesiumamid-bromid -Lösung
1.0 M in THF
Synonym(e):
Bromo[N-(1-methylethyl)cyclohexanaminato]magnesium
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H18BrMgN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
244.45
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Konzentration
1.0 M in THF
SMILES String
CC(C)N([Mg]Br)C1CCCCC1
Verpackung
Packaged under nitrogen in Sure/Seal bottles
Rechtliche Hinweise
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-2.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-19 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)