333611
6-Phenyl-1-hexanol
97%
Synonym(e):
Benzolhexanol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.511 (lit.)
bp
154-155 °C/11 mmHg (lit.)
Dichte
0.953 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
OCCCCCCc1ccccc1
InChI
1S/C12H18O/c13-11-7-2-1-4-8-12-9-5-3-6-10-12/h3,5-6,9-10,13H,1-2,4,7-8,11H2
InChIKey
FDXBUMXUJRZANT-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter