Fortfahren mit
332402
2-Mesitylmagnesiumbromid -Lösung
1.0 M in diethyl ether
Synonym(e):
2,4,6-Trimethylphenyl-magnesiumbromid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 97,60
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)3C6H2MgBr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
223.39
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
€ 97,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
reaction suitability
reaction type: Grignard Reaction
packaging
Sure/Seal™ of
concentration
1.0 M in diethyl ether
density
0.897 g/mL at 25 °C
SMILES string
Cc1cc(C)c([Mg]Br)c(C)c1
InChI
1S/C9H11.BrH.Mg/c1-7-4-8(2)6-9(3)5-7;;/h4-5H,1-3H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
YXVSITSUDRGILL-UHFFFAOYSA-M
Legal Information
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
227234
description
1.0 M in diethyl ether
description
1.0 M in THF
reaction suitability
reaction type: Grignard Reaction
reaction suitability
reaction type: Grignard Reaction
Quality Level
100
Quality Level
100
density
0.897 g/mL at 25 °C
density
1.005 g/mL at 25 °C
concentration
1.0 M in diethyl ether
concentration
1.0 M in THF
packaging
Sure/Seal™ of
packaging
Sure/Seal™ of
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Mesitylmagnesiumbromid -Lösung
Signalwort
Danger
Zielorgane
Central nervous system
supp_hazards
Lagerklasse
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-18.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-28 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react. 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)