Merck
332364
Sigma-Aldrich
Allyltriphenylstannan
97%
Synonym(e):
2-Propenyl-triphenylstannan, Allyltriphenylzinn
About This Item
Lineare Formel:
CH2=CHCH2Sn(C6H5)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
391.09
Beilstein:
3612762
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
71-74 °C (lit.)
SMILES String
C=CC[Sn](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/3C6H5.C3H5.Sn/c3*1-2-4-6-5-3-1;1-3-2;/h3*1-5H;3H,1-2H2;
InChIKey
NDUYAGLANMHJHF-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Allyltriphenylstannane is an organotin compound, which is generally used as allylating and radical chain transfer reagent. It is also used as a source of allyl radicals.
Anwendung
Allyltriphenylstannane can be used:
  • As a reagent in the C-H phenylation of azoles catalyzed by palladium.
  • As an allylating reagent in the alkylidene Meldrum′s acids allylation catalyzed by Sc(OTf)3.
  • As a reagent in the total synthesis of an antifungal molecule (+)-ambruticin S.
Piktogramme
Skull and crossbonesEnvironment
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Allyltriphenylstannane
Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis, Second Edition (2001)
Palladium-Catalyzed Direct Arylations of Azoles with Aryl Silicon and Tin Reagents
Han W, et al.
Chemistry?A European Journal , 17(25), 6904-6908 (2011)
Sc (OTf) 3-Catalyzed Conjugate Allylation of Alkylidene Meldrum′s Acids
Dumas AM and Fillion E
Organic Letters, 11(9), 1919-1922 (2009)
Journal of the American Chemical Society, 103, 1969-1969 (1981)
Total synthesis of (+)-ambruticin S: probing the pharmacophoric subunit
Hanessian S, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 75(16), 5601-5618 (2010)