Merck
331732
Sigma-Aldrich
3,4,5-Trifluorbenzonitril
99%
About This Item
Lineare Formel:
F3C6H2CN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
157.09
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
99%
bp
72-73 °C/10 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
45-47 °C (lit.)
SMILES String
Fc1cc(cc(F)c1F)C#N
InChI
1S/C7H2F3N/c8-5-1-4(3-11)2-6(9)7(5)10/h1-2H
InChIKey
XFKYJMGXZXJYBS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 1
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
145.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
62.8 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)