330469
N-Phenylglycin
97%
Synonym(e):
Anilinoessigsäure, Phenylaminoessigsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
121-123 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
OC(=O)CNc1ccccc1
InChI
1S/C8H9NO2/c10-8(11)6-9-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,9H,6H2,(H,10,11)
InChIKey
NPKSPKHJBVJUKB-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable