Merck
330280
Sigma-Aldrich
Thiooxamidsäure-ethylester
95%
Synonym(e):
Ethyl aminothioxoacetate
About This Item
Lineare Formel:
H2NCSCO2C2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
133.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
95%
mp (Schmelzpunkt)
62-65 °C (lit.)
Löslichkeit
chloroform: soluble 25 mg/mL, clear to slightly hazy (colorless to orange)
SMILES String
CCOC(=O)C(N)=S
InChI
1S/C4H7NO2S/c1-2-7-4(6)3(5)8/h2H2,1H3,(H2,5,8)
InChIKey
YMBMCMOZIGSBOA-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Used in a synthesis of functionalized bithiazoles.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Synlett, 2681-2681 (2004)
The Electronic Spectra of Thioamides and Thiohydrazides
PERSSON B and SANDSTROM J.
Acta Chemica Scandinavica, 18(5) (1964)