Wichtige Dokumente
330264
3,5-Dimethoxybenzylchlorid
99%
Synonym(e):
1-(Chlormethyl)-3,5-dimethoxybenzol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
bp
115-118 °C/0.4 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
46-48 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
SMILES String
COc1cc(CCl)cc(OC)c1
InChI
1S/C9H11ClO2/c1-11-8-3-7(6-10)4-9(5-8)12-2/h3-5H,6H2,1-2H3
InChIKey
CCAWDIFJOBKBSE-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?