Fortfahren mit
326348
Eisen(III)-perchlorat Hydrat
crystalline, low chloride
Synonym(e):
Perchloric acid iron(III) salt hydrate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 82,30
€ 61,72
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 164,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Fe(ClO4)3 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
354.20 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352000
EC Number:
236-908-0
MDL number:
Form:
crystalline
€ 61,72
Listenpreis€ 82,30Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
crystalline
reaction suitability
reagent type: oxidant
impurities
<0.005% chloride
color
pale violet
SMILES string
[Fe+3].[H]O[H].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/3ClHO4.Fe.H2O/c3*2-1(3,4)5;;/h3*(H,2,3,4,5);;1H2/q;;;+3;/p-3
InChI key
PFPIMAZLJXJVAN-UHFFFAOYSA-K
Application
Useful starting material for the synthesis of a tris-salicylate Fe(III) complex having bidentate chelating units which allow two coordination modes.
Catalyst for synthesis of:
  • Fullerene-fused lactones
  • α-Carbonyl furans via one-pot cyclization
  • Fullerodioxolanes via heterocyclization
  • Dialylated indoles via double alkylation
  • Aryl esters via oxidative esterification
Used as chemical actinometer based on photolysis of ferrioxalate in presence of polyoxometalate in aqueous solution
Oxidant for conducting polymer nanoparticles synthesized in ionic liquid by chemical polymerization
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
309281241733381225
description
crystalline, low chloride
description
crystalline
description
97%
description
99.99% trace metals basis
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
reaction suitability
reagent type: oxidant
reaction suitability
reagent type: oxidant
reaction suitability
reagent type: oxidant
reaction suitability
reagent type: oxidant, core: sodium
form
crystalline
form
crystalline
form
-
form
crystalline
color
pale violet
color
yellow
color
-
color
-
impurities
<0.005% chloride
impurities
<0.10% chloride
impurities
-
impurities
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Eisen(III)-perchlorat Hydrat
Piktogramme
Flame over circleExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review