Wichtige Dokumente
326054
Yttrium(III)-carbonat Hydrat
99.9% trace metals basis
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for analytical purposes
Assay
99.9% trace metals basis
Form
powder
SMILES String
O.[Y+3].[Y+3].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/3CH2O3.H2O.2Y/c3*2-1(3)4;;;/h3*(H2,2,3,4);1H2;;/q;;;;2*+3/p-6
InChIKey
WJUZDKUDCZNBJS-UHFFFAOYSA-H
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Three approaches generate white light, including LED-based down-conversion for broader applications.