Wichtige Dokumente
325589
Erbium(III)-carbonat Hydrat
99.9%
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
Er2(CO3)3·xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
514.54 (anhydrous basis)
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
Empfohlene Produkte
Assay
99.9%
SMILES String
O.[Er].OC(O)=O
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)