Fortfahren mit
324876
N-(Triphenylphosphoranyliden)anilin
97%
Synonym(e):
Anilidentriphenylphosphoran, Tetraphenylphosphinimid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(C6H5)3P=NC6H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
353.40
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
219-039-1
MDL number:
Assay:
97%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
97%
impurities
<0.5% denatured ethanol
solubility
chloroform: soluble 25 mg/mL, clear to slightly hazy (colorless to brown)
functional group
phosphine
SMILES string
c1ccc(cc1)N=P(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C24H20NP/c1-5-13-21(14-6-1)25-26(22-15-7-2-8-16-22,23-17-9-3-10-18-23)24-19-11-4-12-20-24/h1-20H
InChI key
PTLOPIHJOPWUNN-UHFFFAOYSA-N
General description
N-(Triphenylphosphoranylidene)aniline was reported as a new electrolyte additive for high performance lithium cobalt oxide (LiCoO2) electrodes during high voltage operations in lithium ion batteries.
Application
Intermediate for the preparation of isocyanates and isothiocyanates.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
680362
description
97%
description
97%
assay
97%
assay
97%
solubility
chloroform: soluble 25 mg/mL, clear to slightly hazy (colorless to brown)
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
100
functional group
phosphine
functional group
imine
impurities
<0.5% denatured ethanol
impurities
-
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)