Fortfahren mit
324264
2,4-Difluorphenylhydrazin -hydrochlorid
97%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
F2C6H3NHNH2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.58
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
MDL number:
assay
97%
mp
210 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Cl.NNc1ccc(F)cc1F
InChI
1S/C6H6F2N2.ClH/c7-4-1-2-6(10-9)5(8)3-4;/h1-3,10H,9H2;1H
InChI key
AAMNNSRHAVREBH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)