Merck
324167
Sigma-Aldrich
1,2,4-Triazolo[1,5-a]pyrimidin
99%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H4N4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
120.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
142-145 °C (lit.)
SMILES String
c1cnc2ncnn2c1
InChI
1S/C5H4N4/c1-2-6-5-7-4-8-9(5)3-1/h1-4H
InChIKey
SRNKZYRMFBGSGE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)