318108
Chrom(III)-acetat basisch
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Zusammensetzung
Cr, 23.0-25.0% titration (by sodium thiosulfate)
Eignung der Reaktion
core: chromium
SMILES String
CC(=O)O[Cr](O)O.CC(=O)O[Cr](OC(C)=O)OC(C)=O.CC(=O)O[Cr](OC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/7C2H4O2.3Cr.2H2O/c7*1-2(3)4;;;;;/h7*1H3,(H,3,4);;;;2*1H2/q;;;;;;;3*+3;;/p-9
InChIKey
KDYFYAUIXHZPBG-UHFFFAOYSA-E
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable