Merck
317853
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-Phenylethylenglykol-2-p-toluolsulfonat
98%
About This Item
Lineare Formel:
CH3C6H4SO3CH2CH(C6H5)OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
292.35
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D +34°, c = 2 in ethanol
mp (Schmelzpunkt)
74-76 °C (lit.)
SMILES String
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OC[C@@H](O)c2ccccc2
InChI
1S/C15H16O4S/c1-12-7-9-14(10-8-12)20(17,18)19-11-15(16)13-5-3-2-4-6-13/h2-10,15-16H,11H2,1H3/t15-/m1/s1
InChIKey
IOTJIFRGXYQHAQ-OAHLLOKOSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable