Merck
316407
Sigma-Aldrich
6,7-Dimethoxy-4-methyl-cumarin
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H12O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
220.22
Beilstein:
189644
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
136-139 °C (lit.)
SMILES String
COc1cc2OC(=O)C=C(C)c2cc1OC
InChI
1S/C12H12O4/c1-7-4-12(13)16-9-6-11(15-3)10(14-2)5-8(7)9/h4-6H,1-3H3
InChIKey
GBYDSYPGGDKWGZ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)