Merck
310743
Sigma-Aldrich
1,3,(6,7)-Naphthalintrisulfonsäure Trinatriumsalz Hydrat
About This Item
Lineare Formel:
C10H5(SO3Na)3 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
434.31 (anhydrous basis)
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
solid
SMILES String
O.[Na+].[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc2c(cc(cc2c1)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C10H8O9S3.3Na.H2O/c11-20(12,13)7-1-2-9-6(3-7)4-8(21(14,15)16)5-10(9)22(17,18)19;;;;/h1-5H,(H,11,12,13)(H,14,15,16)(H,17,18,19);;;;1H2/q;3*+1;/p-3
InChIKey
XJQMXRPUYORHKQ-UHFFFAOYSA-K
Verwandte Kategorien
Anwendung
1,3,(6,7)-Naphthalintrisulfonsäuretrinatriumsalzhydrat kann als Folgendes verwendet werden:
  • Anionischer Chromophor in der Kapillarelektrophorese.
  • Anionischer Dotierstoff in der Polymerisation von Pyrrol.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Adriana Nori de Macedo et al.
Analytical chemistry, 85(22), 11112-11120 (2013-10-17)
New methods for quantitative analysis of strong anions are required for diagnostic testing of human diseases. Current techniques suffer from poor selectivity and/or long analysis times that are not amenable for labile anions in high-saline or volume-restricted samples. We introduce