Wichtige Dokumente
309915
3,7-Dimethyl-3-octanol
98%
Synonym(e):
Tetrahydrolinalool
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.434 (lit.)
bp
71-73 °C/6 mmHg (lit.)
Dichte
0.826 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
SMILES String
CCC(C)(O)CCCC(C)C
InChI
1S/C10H22O/c1-5-10(4,11)8-6-7-9(2)3/h9,11H,5-8H2,1-4H3
InChIKey
DLHQZZUEERVIGQ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
168.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
76 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?