Wichtige Dokumente
309680
5,6-Dihydro-4-hydroxy-6-methyl-2H-pyran-2-on
Synonym(e):
(±)-Gerberin aglycone
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
126-128 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC1CC(O)=CC(=O)O1
InChI
1S/C6H8O3/c1-4-2-5(7)3-6(8)9-4/h3-4,7H,2H2,1H3
InChIKey
PXNRZJNTMDCHFR-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- Synthesis of spiroheterocycles with fused heterosystems
- Preparation of insecticidal heterolignans
- Cyclization of aminoanilino lactones on diazotization
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?