Fortfahren mit
308609
2-Brompropionitril
97%
Synonym(e):
α-Bromopropionitrile, (±)-2-Bromopropionitrile, 2-Bromopropanenitrile
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 117,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3CH(Br)CN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
133.97
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
€ 117,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
impurities
<3% 2-bromopropionamide
refractive index
n20/D 1.461 (lit.)
bp
68-69 °C/50 mmHg (lit.)
density
1.55 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
bromo, nitrile
SMILES string
CC(Br)C#N
InChI
1S/C3H4BrN/c1-3(4)2-5/h3H,1H3
InChI key
PYNYHMRMZOGVML-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Bromopropionitrile was used as an initiator in the atom transfer radical polymerization using activators generated by electron transfer (AGET ATRP) of acrylonitrile and the reaction was catalysed by Yb-based catalyst.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1092317231691A00750
description
97%
description
≥98.0% (GC)
description
-
description
Pharmaceutical Analytical Impurity (PAI)
assay
97%
assay
≥98.0% (GC)
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
bp
68-69 °C/50 mmHg (lit.)
bp
76-78 °C/10 mmHg (lit.)
bp
-
bp
-
density
1.55 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.615 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.478 g/mL at 25 °C
density
-
refractive index
n20/D 1.461 (lit.)
refractive index
n20/D 1.481 (lit.)
refractive index
n20/D 1.529
refractive index
-
form
liquid
form
-
form
liquid
form
-
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Flammpunkt (°F)
136.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
58 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
19481-82-4
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)