Fortfahren mit
308153
N-Propyl-1,3-propandiamin
99%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 153,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3CH2CH2NH(CH2)3NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
116.20
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
245-869-9
MDL number:
Assay:
99%
Form:
liquid
€ 153,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.4451 (lit.)
bp
169 °C (lit.)
density
0.841 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
CCCNCCCN
InChI
1S/C6H16N2/c1-2-5-8-6-3-4-7/h8H,2-7H2,1H3
InChI key
OWKYZAGJTTTXOK-UHFFFAOYSA-N
Application
N-Propyl-1,3-propanediamine was used in the synthesis of 1-benzotriazolylmethyl-3-propylhexahydropyrimidine.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
308145P24152P22400
description
99%
description
≥97%
description
98%
description
97%
assay
99%
assay
≥97%
assay
98%
assay
97%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
bp
169 °C (lit.)
bp
147-150 °C (lit.)
bp
262-264 °C (lit.)
bp
-
density
0.841 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.829 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.041 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
refractive index
n20/D 1.4451 (lit.)
refractive index
n20/D 1.441 (lit.)
refractive index
n20/D 1.587 (lit.)
refractive index
-
form
liquid
form
liquid
form
-
form
solid
Piktogramme
FlameCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
129.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
54 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)