Fortfahren mit
307351
Di-sec-butylamin, Mischung (±) und meso
99%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 86,40
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
[C2H5CH(CH3)]2NH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
129.24
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
210-937-9
MDL number:
Assay:
99%
Form:
liquid
€ 86,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.41 (lit.)
bp
135 °C/765 mmHg (lit.)
density
0.753 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
CCC(C)NC(C)CC
InChI
1S/C8H19N/c1-5-7(3)9-8(4)6-2/h7-9H,5-6H2,1-4H3
InChI key
OBYVIBDTOCAXSN-UHFFFAOYSA-N
General description
Di-sec-butylamine undergoes exothermic exchange reaction with the cluster [N,N,N′,N′-tetramethyl bis-endo-BCH-2,5-diamide...H+...di-isopropylamine].
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
296651140414109398
description
99%
description
99%
description
99%
description
97%
assay
99%
assay
99%
assay
99%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
bp
135 °C/765 mmHg (lit.)
bp
62.5 °C (lit.)
bp
-
bp
93-95 °C/14 mmHg (lit.)
density
0.753 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.731 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
0.942 g/mL at 25 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.41 (lit.)
refractive index
n20/D 1.393 (lit.)
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.49 (lit.)
form
liquid
form
-
form
powder or crystals
form
-
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
73.8 °F - closed cup - (own results)
flash_point_c
23.2 °C - closed cup - (own results)
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
626-23-3
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)